Tisk…
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6574-1G PC6574-5G PC6574-10G
APOSPC6574-1GEA 622 CZK
APOSPC6574-1G APOSPC6574-5G APOSPC6574-10G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040889
CAS číslo: 404-90-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III