Tisk…
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 2530 CZK
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Vzorec: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Bod varu: 105…106 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236322
CAS číslo: 2106-18-5
UN: 1993
ADR: 3,II