Tisk…
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic acid sodium salt
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 705 CZK
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃NaO₃S
MW: 172.06
Bod tání: 253…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061607
CAS číslo: 2926-30-9