Tisk…

4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride

PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 12010 CZK
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Bod varu: 245…246 °C
Hustota: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094390
CAS číslo: 7079-48-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR