Tisk…
Sodium trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 1410 CZK
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Sodium trifluoroacetate 98%
Sodium trifluoroacetate
Vzorec: C₂F₃NaO₂
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013217
CAS číslo: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6