Tisk…
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6569-5G PC6569-25G
APOSPC6569-5GEA 2280 CZK
APOSPC6569-5G APOSPC6569-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Bod tání: 46…50 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094389
CAS číslo: 90260-13-2
UN: 3261
ADR: 8,II