Tisk…
Tetrafluorboritan sodný 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6560-2.5KG PC6560-500G
APOSPC6560-2.5KGEA 8140 CZK
APOSPC6560-2.5KG APOSPC6560-500G
Tetrafluorboritan sodný 97%
Tetrafluorboritan sodný
Vzorec: BF₄Na
Bod tání: 384 °C (rozkl.)
Hustota: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003515
CAS číslo: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 3260
ADR: 8,III