Tisk…
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 15740 CZK
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃NS
Bod varu: 111…112 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052715
CAS číslo: 207974-07-0