Tisk…
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 4630 CZK
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042298
CAS číslo: 27996-87-8