Tisk…
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6549-25G PC6549-5G PC6549-10G
APOSPC6549-25GEA 4770 CZK
APOSPC6549-25G APOSPC6549-5G APOSPC6549-10G
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Bod varu: 193 °C
Hustota: 1,6187 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094377
CAS číslo: 527751-45-7