Tisk…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 910 CZK
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Bod tání: 30…32 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190128
CAS číslo: 99479-66-0