Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6526-25G PC6526-5G
APOSPC6526-25GEA 13460 CZK
APOSPC6526-25G APOSPC6526-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl isobutyrate
Vzorec: C₁₂H₁₁F₁₃O₂
Bod varu: 92 °C/14mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862031
CAS číslo: 242812-05-1