Tisk…
2,3-Difluorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6523-100G PC6523-25G PC6523-5G
APOSPC6523-100GEA 2360 CZK
APOSPC6523-100G APOSPC6523-25G APOSPC6523-5G
2,3-Difluorotoluene 97%
2,3-Difluorotoluene
Vzorec: C₇H₆F₂
Bod varu: 119…121 °C
Hustota: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631506
CAS číslo: 3828-49-7
UN: 1993
ADR: 3,II