Tisk…
Sodium hexafluorotitanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium hexafluorotitanate(IV)
PC6514-5G PC6514-10G PC6514-50G
APOSPC6514-5GEA 2070 CZK
APOSPC6514-5G APOSPC6514-10G APOSPC6514-50G
Sodium hexafluorotitanate 98%
Sodium hexafluorotitanate
Vzorec: F₆Na₂Ti
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014244
CAS číslo: 17116-13-1
EINECS: 241-181-8