Tisk…
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC6513-1G PC6513-25G PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA 622 CZK
APOSPC6513-1G APOSPC6513-25G APOSPC6513-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Bod varu: 82 °C/60mmHg
Bod tání: 31…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075249
CAS číslo: 93249-62-8