Tisk…

6-Fluoro-4-hydroxycoumarin

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 6-Fluoro-4-hydroxy-2H-chromen-2-one

PC6507-1G PC6507-250MG
APOSPC6507-1GEA 1240 CZK
APOSPC6507-1G APOSPC6507-250MG
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
Vzorec: C₉H₅FO₃
MW: 180,13 g/mol
Bod tání: 248…251 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094006
CAS číslo: 1994-13-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR