Tisk…
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 3440 CZK
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₃
Bod tání: 78…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094352
CAS číslo: 10008-97-6