Tisk…
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium hexafluoroantimonate(V)
PC6480-1KG PC6480-250G PC6480-25G PC6480-100G PC6480-500G PC6480-5KG
APOSPC6480-1KGEA 5790 CZK
APOSPC6480-1KG APOSPC6480-250G APOSPC6480-25G APOSPC6480-100G APOSPC6480-500G APOSPC6480-5KG
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Vzorec: F₆NaSb
Bod tání: 1360 °C
Hustota: 3,375 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003482
CAS číslo: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III