Sodium heptafluorobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6470-5G
PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA
1950
CZK
APOSPC6470-5G
APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Vzorec:
C₄F₇NaO₂ Bod tání: 248…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066168 CAS číslo: 2218-54-4 EINECS: 218-721-6 |