Tisk…
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
PC6460-100G PC6460-25G PC6460-500G
APOSPC6460-100GEA 1660 CZK
APOSPC6460-100G APOSPC6460-25G APOSPC6460-500G
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Sodium chlorodifluoroacetate
Vzorec: C₂ClF₂NaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064771
CAS číslo: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0