Tisk…
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 4700 CZK
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861126
CAS číslo: 160976-02-3