Tisk…
4-Chloro-3-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 3580 CZK
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine
4-Chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Bod varu: 138…143 °C
Bod tání: –27 to –24 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453233
CAS číslo: 2546-56-7
UN: 1993
ADR: 3,III