Tisk…
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 1160 CZK
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Vzorec: C₆H₃F₁₁O
MW: 300.07 g/mol
Bod varu: 87.5 °C
Hustota: 1.5844 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411203
CAS číslo: 1000-28-8