Tisk…
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6431-1G PC6431-5G
APOSPC6431-1GEA 622 CZK
APOSPC6431-1G APOSPC6431-5G
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅F₃N₄
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115112
CAS číslo: 197305-97-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III