Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6427-1G
PC6427-5G
APOSPC6427-1GEA
1870
CZK
APOSPC6427-1G
APOSPC6427-5G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Vzorec:
C₁₀H₁₀BF₄IN₂ Bod tání: 159…164 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03703393 CAS číslo: 15656-28-7 |