Tisk…

Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 3-cyano-4-fluorobenzoate

PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 622 CZK
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,1500 g/mol
Bod tání: 88…91 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203915
CAS číslo: 676602-31-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR