Tisk…
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-2',6'-difluorobenzophenone
PC6424-25G PC6424-5G
APOSPC6424-25GEA 11510 CZK
APOSPC6424-25G APOSPC6424-5G
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone 98%
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2,6-difluorophenyl)methanone
Vzorec: C₁₃H₈ClF₂NO
MW: 267,6600 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659048
CAS číslo: 28910-83-0