Tisk…

3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 1210 CZK
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Bod varu: 60 °C/ 5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660203
CAS číslo: 886498-94-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR