Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6389-10G PC6389-5G PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA 11540 CZK
APOSPC6389-10G APOSPC6389-5G APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660289
CAS číslo: 886502-56-3