Tisk…
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6385-25G PC6385-5G PC6385-10G
APOSPC6385-25GEA 2400 CZK
APOSPC6385-25G APOSPC6385-5G APOSPC6385-10G
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Bod tání: 46…49 °C
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631323
CAS číslo: 190011-87-1