Tisk…
Silver heptafluorobutyrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 CZK
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Vzorec: C₄AgF₇O₂
Bod tání: 292…294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064197
CAS číslo: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1