Tisk…
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6380-1G PC6380-250MG
APOSPC6380-1GEA 23780 CZK
APOSPC6380-1G APOSPC6380-250MG
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
2-Fluoro-DL-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03005295
CAS číslo: 7656-31-7