Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC6375-1G
PC6375-5G
PC6375-25G
APOSPC6375-1GEA
1040
CZK
APOSPC6375-1G
APOSPC6375-5G
APOSPC6375-25G
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Vzorec:
C₈H₆FIO₂ MW: 280.0349 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203930 CAS číslo: 625471-27-4 |