Tisk…
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 6480 CZK
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₅H₁₀F₃NO₄S
MW: 237,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094347
CAS číslo: 77534-70-4