Tisk…
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-formylbenzonitrile
PC6372-1G PC6372-250MG PC6372-5G
APOSPC6372-1GEA 4040 CZK
APOSPC6372-1G APOSPC6372-250MG APOSPC6372-5G
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275455
CAS číslo: 77532-90-2