Tisk…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6371-1G PC6371-250MG PC6371-5G
APOSPC6371-1GEA 4960 CZK
APOSPC6371-1G APOSPC6371-250MG APOSPC6371-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₉H₈F₃N₃
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777192
CAS číslo: 5685-69-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III