Tisk…

Fluorid stříbrný 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC6370-5G PC6370-25G PC6370-1G
APOSPC6370-5GEA 2280 CZK
APOSPC6370-5G APOSPC6370-25G APOSPC6370-1G
Fluorid stříbrný 98%
Fluorid stříbrný

Soft (mild) fluorinating agent for selective fluorination. Alkyl fluorides may be prepared by halex reactions. AgF & I2 or Br2 will trans-fluoro halogenate alkenes.

Vzorec: AgF
Bod varu: 1159 °C
Bod tání: >300 °C
Hustota: 5,852 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003410
CAS číslo: 7775-41-9
UN: 3260
ADR: 8,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR