Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6369-1G PC6369-250MG PC6369-500MG PC6369-2.5G PC6369-5G
APOSPC6369-1GEA 2650 CZK
APOSPC6369-1G APOSPC6369-250MG APOSPC6369-500MG APOSPC6369-2.5G APOSPC6369-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
5-(Trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Vzorec: C₃H₂F₃N₃O
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08062581
CAS číslo: 768-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III