Tisk…
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6365-1G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 1210 CZK
APOSPC6365-1G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
MW: 142.1277 g/mol
Bod tání: 41…41.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263471
CAS číslo: 452-11-9
UN: 1759
ADR: 8 III