Tisk…
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate, 3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester
PC6363-100G PC6363-25G PC6363-5G
APOSPC6363-100GEA 8930 CZK
APOSPC6363-100G APOSPC6363-25G APOSPC6363-5G
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Methyl-3-fluoro-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Bod tání: 69…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215839
CAS číslo: 369-30-2