Tisk…
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxy-4-nitrobenzotrifluoride
PC6361-1G PC6361-5G PC6361-25G
APOSPC6361-1GEA 827 CZK
APOSPC6361-1G APOSPC6361-5G APOSPC6361-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenol
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08282785
CAS číslo: 402-17-5