Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 3480 CZK
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223,917 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045053
CAS číslo: 881402-25-1