Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 1660 CZK
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
MW: 195,1100 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11975313
CAS číslo: 1159512-64-7