Tisk…
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-4-ol, 8-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 622 CZK
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163.15 g/mol
Bod tání: 278…282 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272395
CAS číslo: 63010-71-9