Tisk…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6347-25G PC6347-5G PC6347-1G
APOSPC6347-25GEA 5430 CZK
APOSPC6347-25G APOSPC6347-5G APOSPC6347-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631353
CAS číslo: 654-98-8