Tisk…
Samarium(III) fluoride 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 21690 CZK
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Vzorec: F₃Sm
MW: 207.36
Bod varu: 2323 °C
Bod tání: 1306 °C
Hustota: 6.928 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049540
CAS číslo: 13765-24-7