2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6335-1G
PC6335-500MG
PC6335-5G
APOSPC6335-1GEA
7840
CZK
APOSPC6335-1G
APOSPC6335-500MG
APOSPC6335-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile 97%
2-(4-Chlorophenyl)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Vzorec:
C₁₄H₇Cl₂F₃N₂ MW: 331,13 g/mol Bod varu: 146 °C/0,1mmHg Bod tání: 47…49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00172211 CAS číslo: 213993-80-7 |