Tisk…
Praseodymium trifluoride, anhydrous 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 15340 CZK
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymium trifluoride, anhydrous 99,9%
Praseodymium trifluoride
Vzorec: F₃Pr
MW: 197,9 g/mol
Bod tání: 1395 °C
Hustota: 6,2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016287
CAS číslo: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III