Tisk…
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6326-1G PC6326-5G
APOSPC6326-1GEA 8600 CZK
APOSPC6326-1G APOSPC6326-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(4-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01935951
CAS číslo: 321848-47-9