Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6324-25G
PC6324-5G
APOSPC6324-25GEA
6650
CZK
APOSPC6324-25G
APOSPC6324-5G
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Potassium trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
CF₃KO₃S Bod tání: 236 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042370 CAS číslo: 2926-27-4 EINECS: 608-334-4 |